Principaux documents
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10Cr2N4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
126 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
Clé InChI
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges