Principaux documents
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3Bi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.29
Beilstein:
3905930
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
99%
Forme
solid
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable