Principaux documents
398357
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexabromoplatinate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bromoplatinic acid, Platinic bromide
About This Item
Formule linéaire :
H2PtBr6·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
676.52 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Composition
Pt, 24-26%
Chaîne SMILES 
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges