Principaux documents
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2ZrF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable