Documents
397253
Sigma-Aldrich
Tetrafluororesorcinol hydrate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6F4-1,3-(OH)2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.07 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Point d'ébullition
217-218 °C (lit.)
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Oc1c(F)c(O)c(F)c(F)c1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable