Principaux documents
394807
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-N-[(R)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D +137°, c = 1 in chloroform
Pf
94-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1
Clé InChI
ZJFCMJDNHPXGBY-SSDOTTSWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable