394653
N,O-Bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide avec triméthylchlorosilane
with 10% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, ≥98.0%
Synonyme(s) :
BSTFA + TMCS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
with 10% trimethylchlorosilane
Essai
≥98.0%
98% (excluding TMCS)
Contient
10% TMCS
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C
0.97 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clé InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter