Key Documents
392774
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(C)c(cc1C(O)=O)C(O)=O