Key Documents
391719
Sigma-Aldrich
Croconic acid disodium salt
97%
Synonyme(s) :
4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5Na2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable