390321
Trifluoroacetaldehyde dimethyl acetal
99%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-2,2-dimethoxyethane, 2,2-Dimethoxy-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.09
Beilstein:
2070944
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.320 (lit.)
pb
78-79 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(OC)C(F)(F)F
Application
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.
Déjà en possession de ce produit ?
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)