388807
3-(N,N-Dimethylpalmitylammonio)propanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
3-(N,N-Dimethylhexadecylammonio)propanesulfonate, 3-(Palmityldimethylammonio)propanesulfonate, N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Palmityl sulfobetaine, SB3-16, Zwittergent® 3-16
About This Item
Pureté
97%
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
Clé InChI
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup