388572
Poly(3,3′-diaminobenzophenone-co-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride)
Synonyme(s) :
LARC-TPI
About This Item
Forme
powder
Constante diélectrique
3.3, 1 MHz
Pf
>500 °C (lit.)
Température de transition
Tg 245 °C
Tm 276 °C (DSC, 20°C/min)
InChI
1S/C17H8N2O5.C13H12N2O/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-8H,14-15H2
Clé InChI
CLNYWOAUAVHHOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable