Documents
387991
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-maleic acid)
average Mn ~22,000
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(Cl)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH(CO2H)CH(CO2H)]Z
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
average Mn ~22,000
Viscosité inhérente
0.50(lit.)
Indice d'acide
10 mg KOH/g
Température de transition
Tg 74 °C
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Avertissement
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges