Principaux documents
385883
Sigma-Aldrich
4-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(2-methylene-4,4-dimethylpentyl)succinate potassium salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Concentration
40 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.402
Densité
1.098 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves