Documents
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Bromopropionic acid
99% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.97
Numéro Beilstein :
1720261
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −25°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.470
Point d'ébullition
78 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Application
Used for the direct enantiomeric assay of carboxylic acids by proton NMR.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)