Principaux documents
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
257 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Clé InChI
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable