Principaux documents
384356
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cnc2cc(ccc2c1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)9-6-17-10-5-7(13(14,15)16)3-4-8(10)11(9)18/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
YHUWNMJUAZJACG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate, a heterocyclic building block, is a quinoline derivative.These derivatives have antiseptic, antipyretic and antiperiodic action and possess various pharmacological applications.
Application
Ethyl 4-hydroxy-7-trifluoromethyl-3-quinolinecarboxylate may be used in the preparation of novel rare earth (Eu 3+, Tb3+, Gd3+, Sm3+ and Dy3+) complexes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Photophysical properties of novel rare earth complexes with ethyl 4 hydroxy 7 trifluoromethyl 3 quinolinecarboxylate.
Honjie, et al.
Chinese Journal of Inorganic Chemistry / Wu Ji Hua Xue Xue Bao, 4 (1998)