384062
Chemistry demonstration kits
Chemiluminescence
About This Item
Description générale
Composants de kit seuls
- Bottle 1 Blue luminescence
- Bottle 2 Green luminescence
- Bottle 3 Orange luminescence
- Hydrogen peroxide solution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable