383457
6-Chloro-3-formylchromone
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H5ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
166-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable