382922
Trithiocyanuric acid trisodium salt hydrate
98%
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
82-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.[Na]Sc1nc(S[Na])nc(S[Na])n1
InChI
1S/C3H3N3S3.3Na.H2O/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;;;;/h(H3,4,5,6,7,8,9);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
TZJODYRMPMPAMB-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable