Principaux documents
382264
Sigma-Aldrich
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
80-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable