382140
Diethyl 2,5-dihydroxyterephthalate
97%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxyterephthalic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
135-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UQOUOXLHXPHDHF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable