Key Documents
381535
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylphenyl isocyanate)
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH2[C6H2(C2H5)2NCO]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N=C=O)c(CC)c2)cc(CC)c1N=C=O
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-5-18-10-16(11-19(6-2)22(18)24-14-26)9-17-12-20(7-3)23(25-15-27)21(8-4)13-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3
Clé InChI
OQDCXRFLJMVOCC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3