Principaux documents
381047
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl, dimer
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14Mo2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
Clé InChI
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable