Documents
380652
Sigma-Aldrich
3,4-O-Isopropylidene-L-threonic acid calcium salt
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22CaO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.40
Numéro Beilstein :
5670587
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/2C7H12O5.Ca/c2*1-7(2)11-3-4(12-7)5(8)6(9)10;/h2*4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2/t2*4-,5+;/m11./s1
Clé InChI
NOUVZISPTGHJFE-ASZNEFJQSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable