380539
Hydroxyde d′ammonium solution
28% NH3 in H2O, purified by double-distillation
Synonyme(s) :
Ammoniaque
About This Item
Produits recommandés
Produit purifié par
double-distillation
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
28% NH3 in H2O
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter