379468
2-Amino-4-methoxy-6-methylpyrimidine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
156-158 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 1%, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
COc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(10-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
SNWZXTZIZWBIDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable