Principaux documents
379182
Sigma-Aldrich
m-Carborane
98%
Synonyme(s) :
1,7-Dicarbadodecaborane(12)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H12B10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
B1BBBBC2BC(BBB1)B2
InChI
1S/C2H12B10/c3-1-4-2(3)6-8-10-12-11-9-7-5-1/h1-12H
Clé InChI
VNANXKFVYVNBPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable