Documents
378461
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 500 cSt 
About This Item
Formule linéaire :
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4291
Viscosité
500 cSt
Densité
0.995 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.