378291
N,N-Diethyl-3,6-difluorophthalamic acid
99%
About This Item
Essai
99%
Pf
163-165 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)c1c(F)ccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C12H13F2NO3/c1-3-15(4-2)11(16)9-7(13)5-6-8(14)10(9)12(17)18/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
DYPGXWRGWRATMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable