Documents
377988
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(pentafluorophenyl)phenol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5C6F4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
117-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C12HF9O/c13-3-1(4(14)8(18)9(19)7(3)17)2-5(15)10(20)12(22)11(21)6(2)16/h22H
Clé InChI
MLXJPZBMOLLESC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable