Principaux documents
377899
Sigma-Aldrich
N2,9-Diacetylguanine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
285 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(C)=O)C(=O)N1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tomoko Fujino et al.
Chemistry, an Asian journal, 10(12), 2683-2688 (2015-08-08)
Chimeric RNA oligonucleotides with an artificial triazole linker were synthesized using solution-phase click chemistry and solid-phase automated synthesis. Scalable synthesis methods for jointing units for the chimeric structure have been developed, and after click-coupling of the jointing units with triazole