Principaux documents
377856
Sigma-Aldrich
1-Triethylsiloxy-1,3-butadiene (cis+trans)
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.35
Beilstein:
4367953
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
120-125 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)