377384
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentration
10 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.348
Densité
1.04 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
Clé InChI
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable