Principaux documents
377279
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-vinylpyrazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
Cc1ccn(C=C)n1