Documents
376574
Sigma-Aldrich
(3R)-(+)-Tetrahydrofuranylboronic acid diethanolamine ester
98%
Synonyme(s) :
Diethanolamine (3R)-(+)-tetrahydrofuranylboronate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +18.0°, c = 1 in chloroform
Pf
192-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1COB(OCCN1)[C@@H]2CCOC2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable