376477
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
65%, technical grade
Synonyme(s) :
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, H Acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H4(OH)(SO3Na)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.27
Beilstein:
3863707
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Concentration
65%
Impuretés
10-20% Na2SO4
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O