Principaux documents
376442
Sigma-Aldrich
1,5-Hexadiene-3,4-diol, mixture of (±) and meso
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
125 °C/45 mmHg (lit.)
Pf
14-16 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
Clé InChI
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup