Key Documents
375993
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilylmethylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.26
Numéro Beilstein :
2412153
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
Clé InChI
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation