375691
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile, mixture of syn and anti
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
Clé InChI
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable