Key Documents
375055
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2,4-diisocyanatobenzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C6H3(NCO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.596 (lit.)
Point d'ébullition
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
Clé InChI
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup