Documents
373680
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide N,N-dimethylformamide complex
97%
Synonyme(s) :
DMF-sulfur trioxide complex
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2 · SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
155-158 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(=O)=O.[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO.O3S/c1-4(2)3-5;1-4(2)3/h3H,1-2H3;
Clé InChI
AFDQGRURHDVABZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for preparation of:
  • Aminopyridines as inhibitors of tetrameric fructose-1,6-bisphosphatase
  • Cyclic sulfates
  • A dual acid site-grafted zirconium hydroxide-anchored catalyst
Widely used mild sulfating agent.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1739-1739 (1990)