Principaux documents
371874
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCF2CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Pf
79-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)C(F)(F)Cl