Principaux documents
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.30
Numéro MDL:
Qualité
technical grade
Chaîne SMILES 
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
Clé InChI
HHEORJZSUXVOSI-UHFFFAOYSA-N