Documents
370452
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxyacetamide
97%
Synonyme(s) :
Glyoxylic amide diethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2O)2CHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro Beilstein :
1760414
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
Clé InChI
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2-Diethoxyacetamide participates in the synthesis of pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mark C Bagley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 102-103 (2004-01-23)
The pyridine-containing central domain of the amythiamicin group of thiopeptide antibiotics is prepared in protected form in 9 steps, 93%ee and 18% overall yield from (S)-2-[1-(tert-butoxycarbonylamino)-2-methylpropyl]thiazole-4-carboxylic acid by Michael addition-cyclodehydration of a 2-(2-thiazolyl)enamine and 1-(2-thiazolyl)propynone.