Documents
370002
Sigma-Aldrich
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC2(CC(C)(C)N1)OCC(CO)O2
InChI
1S/C12H23NO3/c1-10(2)7-12(8-11(3,4)13-10)15-6-9(5-14)16-12/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
MWQYHQBSFLBACS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol, a piperidone derivative, is a heterocyclic building block.
Application
7,7,9,9-Tetramethyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane-2-methanol may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable