369713
1-Benzyl-2-methylimidazole
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5645 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup