Documents
369063
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(Cl)(F)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(F)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrClFN/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Clé InChI
HBHBARSMRVAINH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline is an aniline derivative.
Application
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline may be used in the preparation of fragment A of an orally bioavailable and CNS penetrant bradykinin1antagonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Process development of a potent bradykinin 1 antagonist.
Menzel K, et al.
Organic Process Research & Development, 13(3), 519-524 (2009)