Documents
368962
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-dimethyldisilane
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl4SiSi(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.88 psi ( 20 °C)
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Densité
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl4Si2/c1-7(3,4)8(2,5)6/h1-2H3
Clé InChI
JTBAMRDUGCDKMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter