Documents
368555
Sigma-Aldrich
3-Butenyl chloroformate
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClCO2CH2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
85-86 °C/8.8 mmHg (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)OCCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
KLDLHTWQLPMOGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter